Documentos clave
24418
Syringes for Shimadzu AOC14, 17, 20 and 20i Autosamplers
volume 10 μL, 10R-S-0.47, needle size 26 ga, needle L 42 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamaño de la aguja
26 ga
Características
color-coded dark orange patch on barrel for easy volume identification barrel
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 002897
aguja L
42 mm
volumen
10 μL
compatibilidad
for use with Shimadzu AOC14 and AOC17 GC Autosamplers
Descripción general
Autosampler allows introduction of samples from vials into LC or GC systems. It generally includes motorized sample syringes which help in drawing the samples from vial. The use of autosampler and syringe can remove human error and increase accuracy/precision of the injection.
Información legal
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)