Documentos clave
24416
SGE Syringes for Agilent/HP 7673 and 7683 Autosampler, Removable Needle
volume 10 μL, needle size 23 ga, needle L 42 mm, color (dark orange)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamaño de la aguja
23 ga
descripción
10R-HP-0.63
Características
needle type (removable needle)
syringe type Standard syringe, removable needle
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 002815
aguja L
42 mm
volumen
10 μL
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)