This column was tested for the suitable with GS not MS. The suitability with MS will have to be validated by the end-user.
24304INT
β-DEX™ 120
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm, for use with Agilent Intuvo GC
Sinónimos:
β-DEX™ 120
About This Item
Productos recomendados
Materiales
fused silica
descripción
GC capillary column
df
0.25 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.25 mm
grupo activo de la matriz
non-bonded; 20% permethylated β-cyclodextrin in SPB-35 poly(35% phenyl/65% dimethylsiloxane) phase
tipo de columna
capillary chiral
compatibilidad
for use with Agilent Intuvo GC
técnica de separación
chiral
Descripción general
Resistencia química o física
McReynolds Nos.: x′ y′ z′ u′ s′ = 119 264 154 134 187
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Is it a MS compatible column ? Thanks a lot for your support.
1 answer-