24223
PAG
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
fused silica
Agency
meets requirements for USP G18
Parámetros
30-220 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
250
df
0.25 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.25 mm
grupo activo de la matriz
Bonded; poly(alkylene glycol) phase
tipo de columna
capillary polar
Descripción general
USP Code: This column meets USP G18 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(alkylene glycol)
- 30 °C to 220 °C (isothermal or programmed)
Aplicación
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?