Merck
24110UINT
Supelco
SP®-2380 Intuvo Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm, for use with Agilent Intuvo GC
Sinónimos:
SP®-2380 Intuvo Capillary GC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
Materiales
fused silica column
df
0.20 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.25 mm
tipo de columna
capillary highly polar
compatibilidad
for use with Agilent Intuvo GC
Información legal
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)