Merck
24048INT
Supelco
SPB®-5 Intuvo Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
Sinónimos:
SPB®-5 Intuvo Capillary GC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
Materiales
fused silica column
df
0.25 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.32 mm
tipo de columna
capillary non-polar
compatibilidad
for use with Agilent Intuvo GC
Información legal
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)