23323UINT
SPB®-624
column size × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.80 μm, for use with Agilent Intuvo GC
Sinónimos:
SPB®-624 Capillary GC Column
About This Item
Materiales
fused silica
df
1.80 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
columna tamaño × D.I.
30 m × 0.32 mm
aplicaciones
pharmaceutical
tipo de columna
capillary intermediate polar
compatibilidad
for use with Agilent Intuvo GC
Descripción general
USP Code: This column meets USP G43 requirements.
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- ≤0.32 mm I.D.: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D.: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)