Merck
22463
Supelco
Férula capilar Supeltex M-2A, uso general
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D. (2-hole), pkg of 5 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
Características
ferrule type 2-hole
envase
pkg of 5 ea
D.I.
0.5 mm
compatibilidad
0.32 mm Column I.D. (2-hole)
Descripción general
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature:
400 °C
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)