Documentos clave
22410-U
Sigma-Aldrich
IMP Tubing Cutter
for use with 1/8 in. to 5/8 in. (4 to 15mm) O.D. tubing, pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122406
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Imp
cortatubos L × An × P
1 11/16 in. × 1 5/16 in. × 7/8 in.
compatibilidad
for use with 1/8" to 5/8" (4 to 15mm O.D. tubing)
Descripción general
Tool for cutting metal tubing.
Información legal
Imp is a registered trademark of Stride Tool, Inc.
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1