Documentos clave
22282
Jeringa de muestreo de precisión Valco®, gama C, aguja extraíble
volume 5 mL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
descripción
Series C
Características
removable needle
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
VICI 030035
aguja L × D.E. × D.I.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
volumen
5 mL
Descripción general
Series C- Aguja Extraible: Una jeringa para gases pesados, con un émbolo positivo de parada, un volumen muerto especialmente bajo, aguja extraible. No permite almacenar la muestra.
Información legal
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)