Merck
22063
Compact Adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41115717
descripción
compact reducer
envase
pkg of 1 ea
Descripción general
Utilícelo como un reductor Swagelok de 1/4¿ a 1/16¿ o como una férrula reductora para capilares con I.D. de ¼¿ a 1/16¿. También es adecuada en los puertos de inyección de capilares Varian. Cuerpo de acero inoxidable y férrula M-2A de ¼¿.
Compre por separado las férrulas capilares apropiadas.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)