Documentos clave
20599
Xcelite® Tool Kit
contains a selection of the highest quality tools
About This Item
UNSPSC Code:
41100000
General description
Este estuche contiene una excelente selección de herramientas de una calidad superior para ajustar o reparar cromatógrafos y otros instrumentos analíticos. Cada herramienta tiene su propio compartimiento y queda suficiente espacio en la base para instrumentos adicionales.
Legal Information
Xcelite is a registered trademark of Cooper Brands, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)