20383
Lana de vidrio
Phosphoric Acid Treated, pkg of 50 g
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 50 g
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)