20078-U
Modified BTEXTRAP™ L, Tekmar® 3000
Sinónimos:
Modified BTEX Trap L
About This Item
application(s)
environmental
compatibility
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)