Documentos clave
20063
Supelco
ORBO 1103 Porapak-Q (50/80), 150/75 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
About This Item
Código UNSPSC:
47131900
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
W,W,W separators
Agency
NIOSH 2505,2521
Línea del producto
ORBO
composición
Bed A, 150 mg
Bed B, 75 mg
envase
pkg of 50 ea
fabricante / nombre comercial
ORBO 1103
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × L
6 mm × 100 mm
Matriz
Porapak Q
tamaño de partícula
50-80 mesh
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descripción general
  • ORBO 1103 Porapak-Q (50/80), 150/75 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Información legal
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
PoraPak is a trademark of Waters
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)