Merck
16867
Supelco
Fludioxonil metabolite CGA 192155
reference material
Sinónimos:
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H4F2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
202.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
reference material
Ensayo
≥96.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
200-204 °C
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)c1cccc2OC(F)(F)Oc12
InChI
1S/C8H4F2O4/c9-8(10)13-5-3-1-2-4(7(11)12)6(5)14-8/h1-3H,(H,11,12)
Clave InChI
ZGAQVJDFFVTWJK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)