Merck
16329
Supelco
Sebacoyl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 166,00
50 MG
US$ 681,00
US$ 166,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 166,00
50 MG
US$ 681,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H31NO6 · xLi+
Número de CAS:
Peso molecular:
345.43 (free acid basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 166,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Ensayo
≥93.0% (HPLC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]/D -17.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCCCCCC(=O)O)CC(=O)[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C17H31NO6/c1-18(2,3)13-14(12-16(21)22)24-17(23)11-9-7-5-4-6-8-10-15(19)20/h14H,4-13H2,1-3H3,(H-,19,20,21,22)/t14-/m1/s1
Clave InChI
GBFPILOKXGQZKW-CQSZACIVSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)