13858-U
Dowex 1X8 Ion Exchange Resin
200-400 mesh, matrix styrene divinylbenzene (gel)
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Dowex 1X8 formate form, 200-400 mesh, 2.5kg, matrix styrene divinylbenzene (gel)
description
cross-linkage 8%
Quality Level
form
beads
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene divinylbenzene (gel)
matrix active group
quaternary ammonium
particle size
200-400 mesh
capacity
1.0 meq/mL
separation technique
anion exchange
Categorías relacionadas
General description
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)