13239E
Unidad de ultrafiltración centrífuga Centrisart® I
MWCO 10 kDa
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polystyrene housing
polystyrene outer tube
polysulfone membrane
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 12 tubes
fabricante / nombre comercial
Sartorius 13239E
Parámetros
2000 × g max. force (fixed angle)
2500 × g max. force (swinging bucket)
filtración área
0.79 cm2
tubo de muestras externo An × L
14 mm × 93 mm
tamaño tubo
~15 mL
volumen de trabajo × volumen del concentrado
2.5 mL × 100
tamaño de poro
10 kDa MWCO
Categorías relacionadas
Descripción general
- Centrisart® I centrifugal ultrafiltration unit is ideal for the separation of small-volume proteins from low molecular weight substances in biological samples.
- The unit works in the direction opposite to centrifugal force which prevents premature filter blockage.
- This versatile device is utilized in both fixed-angle or swinging-bucket rotors that hold standard 15 mL tubes.
- The product is collected in the easily accessible floater insert tube.
Aplicación
- Protein removal from blood samples
- Drug binding studies
- Cleaning of liposomes (cell lysates)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)