13020AST
Astec® CHIROBIOTIC® R Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Astec® Chirobiotic® R Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
Materiales
stainless steel column
descripción
HPLC column
Línea del producto
Astec®
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Astec®
Parámetros
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
25 cm × 2.1 mm
Matriz
high-purity silica gel particle platform
fully porous particle
grupo activo de la matriz
ristocetin A glycopeptide phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
Intervalo de pH operativo
3.5-6.8
técnica de separación
chiral
Categorías relacionadas
Descripción general
- Bonded phase: Ristocetin A
- Operating pH range: 3.5 - 6.8
- Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
- Pore size: 100 Å
CHIROBIOTIC FAQs
CHIROBIOTIC Reference Bibliography
Chiral Product Literature
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Protocolos
Rapid, simple, reproducible chiral separation and quantification of L- and D-lactic acid enantiomers using Supelco’s Astec CHIROBIOTIC® R chiral column and tandem MS.