10301-U
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep Q, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
Sinónimos:
carbon adsorbent kit, CMS/SGPC
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
envase
bottle of 75 cc
fabricante / nombre comercial
Hayes Separation Inc
Parámetros
275 °C temp. limit
superficie
~582 m2/g
Matriz
HayeSep Q
tamaño de partícula
80-100 mesh
densidad
~0.35 g/mL (free fall density)
Descripción general
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)