ZRB2198
Anti-DEPDC5 Antibody, clone 1G17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
GATOR complex protein DEPDC5;DEP domain-containing protein 5
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G17, recombinant monoclonal
descripción
1G17 Clone
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 181.26 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
rat, porcine, monkey, mouse, bovine, canine
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
N-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DEPDC5(9681)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Immunocytochemistry in K562 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected DEPDC5 in K562 cells.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected DEPDC5 in K562 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected DEPDC5 in human testis tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound DEPDC5 peptide with a KD of 1.4 x 10-6 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)