ZRB1532
Anti-SMARCA2 Antibody, clone 3E14 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Probable global transcription activator SNF2L2;ATP-dependent helicase SMARCA2;BRG1-associated factor 190B;BAF190B;Protein brahma homolog;hBRM;SNF2-alpha;SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A member 2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3E14, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 181.28 kDa
observed mol wt ~180 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
C-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SMARCA2(6595)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in MCF-7 cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected SMARCA2 in MCF-7 cell lysate.
Tested applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SMARCA2 in human testis tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound SMARCA2 peptide with a KD of 1.0 x 10-12 in an affinity binding assay.
Western Blotting Analysis): A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SMARCA2 in lysate from THP-1 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SMARCA2 in U2OS cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in MCF-7 cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected SMARCA2 in MCF-7 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)