ZRB1324
Anti-APOL1 Antibody, clone 1L15 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Apolipoprotein L1;Apolipoprotein L;Apo-L;ApoL;Apolipoprotein L-I
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1L15, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 43.97 kDa
observed mol wt ~45 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
N-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... APOL1(8542)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Apolipoprotein L1 (APOL1) in HepG2 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected His/GST-tagged recombinant Human Apolipoprotein L1 (APOL1) and APOL1 in Human kidney tissue lysates.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound recombinant Human Apolipoprotein L1 (APOL1) with a KD of 4.0 x 10-6 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Apolipoprotein L1 (APOL1) in Human liver tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)