ZRB1248
Anti-TCF-4 Antibody, clone 1G4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G4, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 67.92 kDa
observed mol wt ~85 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human, rat
reactividad de especies (predicha por homología)
bovine
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
N-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in Rat Liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected TCF-4 in Rat Liver tissue lysate.
Tested applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected TCF-4 in HeLa cells and A431 cells.
ELISA Analysis: A r representative lot of this antibody detected TCF-4 peptide in ELISA application..
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)