ZMS1173
Anti-Collagen VI α3 Antibody, clone 3C4 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3C4, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 56 kDa
observed mol wt ~no kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... COL6A3(1293)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Immunocytochemistry in MG-63 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Collagen Type VI in MG-63 cells.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Collagen VI 3 in human prostate tissue sections.
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Collagen VI 3 in human prostate tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)