ZFNDHFR
CompoZr® Knockout ZFN Kit- CHO DHFR
dihydrofolate reductase
Sinónimos:
CompoZr® Knockout ZFN Kit for CHO Cells
Seleccione un Tamaño
US$ 18.836,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 18.836,00
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
CompoZr®
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Forma física
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.
Contenido relacionado
Learn more about cell line development and the relevant products you need for this process.