Z744269
Wilmad® Suprasil® Aqueous Flow Cell
storage condition room temperature, pack of 1 ea
Sinónimos:
EPR aqueous cell, aqueous cell
About This Item
Productos recomendados
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Wilmad WG-804-Q
General description
Application
Features and Benefits
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)