Documentos clave
Z744118
Laser Tough-Tags
white, W × L 2.5 in. × 0.5 in., pack of 1500 ea (60 labels per sheet)
Sinónimos:
Laser flag Tough-Tags, solvent resistant labels, temperature resistant labels
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
Materiales
white
envase
pack of 1500 ea (60 labels per sheet)
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech FLAG-1000
técnicas
cryopreservation: suitable
An × L
2.5 in. × 0.5 in.
Descripción general
Laser Flag Tough-Tags 2.50 x 0.50" 1,500/pk
Aplicación
Cryogenics
Características y beneficios
Chemically inert. Resist organic solvents and caustic agents.
Información legal
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)