Documentos clave
Z743672
Laser Tough-Tags microcentrifuge tube labels, kiss cut with square corners
white, pkg of 3200 labels 20 sheets of 160 labels, L × W 0.94 in. × 0.50 in.
Sinónimos:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
Seleccione un Tamaño
3200 EA
US$ 158,00
US$ 158,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
3200 EA
US$ 158,00
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
US$ 158,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 3200 labels 20 sheets of 160 labels
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech TTSW-KK-20
L × An
0.94 in. × 0.50 in.
color
white
Categorías relacionadas
Descripción general
Laboratory labels formatted for laser printers. Tough-Tags are chemically inert laboratory labels that strongly adhere to microtubes, test tubes, storage boxes and microscope slides. They resist organic solvents and caustic agents, making them perfect for accurately identifying important samples stored in moderate freezer temperatures.
Información legal
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)