Documentos clave
Z743565
Petri-Seal adhesive sealing film
red, L × W 12.5 in. × 32.9 in.
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 78,60
US$ 78,60
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 78,60
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.35
US$ 78,60
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech PSEAL-108R
L × An
12.5 in. × 32.9 in.
color
red
Descripción general
A sealing tape designed specifically for petri dishes and multiwell plates.
Conforms to the irregular perimeter to seal cover to plate, reduce evaporation, and prevent contamination. Waterproof, chemically resistant, and suitable for continuous use from −40 to +77°C. Heavy 5-mil (0.125 mm) thickness resists abrasion and puncture.
Información legal
Petri-Seal is a trademark of C.B.S. Scientific Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)