Documentos clave
Z743551
Thermal MicroBead bag
nylon mesh with drawstring closure
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 39,20
US$ 39,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 39,20
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.17
US$ 39,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech BEAD-BAG
técnicas
PCR: suitable
Descripción general
The Microbead Bag is a nylon mesh bag with drawstring closure for storing, cleaning, using and transporting Thermal Microbeads. Fits our Glacierbrand Ice Buckets and can be used with Cool Bricks for prolonged cooling.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)