Documentos clave
Z743486
Aluminum heating/cooling block
for 2.0 mL cryogenic tubes, 32-wells
Sinónimos:
dry block, tube cooling block, tube heating block
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 641,00
US$ 641,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 641,00
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.12
US$ 641,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
for 2.0 mL cryogenic tubes, 32-wells
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech CHAM-3200
Descripción general
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Aplicación
Aluminum heating/cooling block has been used in the harvest of biomass and preparation of cell extracts from Desulfurellaceae.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Questions
  1. What are the dimensions of the block overall? What is the depth and the diameter of the wells?
    1 answer
    1. Dimensions: 6 1/8"L x 3 1/8"W x 1 3/8"H. Hole Diam.: 0.469" (12mm) and Hole Depth: 1.25"