Documentos clave
Z743436
Laser Cryo-Tags® sidewall
yellow, size 1.50 in. × 0.25 in., pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
Sinónimos:
cryogenic plate labels, freezer labels
Seleccione un Tamaño
3120 EA
US$ 158,00
US$ 158,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
3120 EA
US$ 158,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
US$ 158,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech SIDE-1500
técnicas
cryopreservation: suitable
tamaño
1.50 in. × 0.25 in.
color
yellow
Categorías relacionadas
Descripción general
Sidewall Cryo-Tags for laser printers withstand both long term cryogenic storage conditions and conventional freezer storage.  These labels are chemically inert with a solvent resistant adhesive that will adhere to croygenic multiwell plates.  Cryo-Tags also withstand flash/snap freezing in liquid nitrogen, boiling water baths at 100°C and dry heat up to 150°C.
Información legal
D-230 is a registered trademark of Texaco
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)