Documentos clave
Z742697
SureTemp® Dual Convection Incubator stainless steel shelf
stainless steel shelf for 40 L incubator
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 308,00
US$ 308,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 308,00
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
US$ 308,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific H2505-40SH
Categorías relacionadas
Descripción general
Extra stainless steel shelf for Benchmark SureTemp 40L
Información legal
SureTemp is a registered trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)