Documentos clave
Z742662
Tube-O-Tank for use with the Tube-O-DIALYZER
small
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 195,00
US$ 195,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 195,00
About This Item
Código UNSPSC:
41123100
NACRES:
NB.24
US$ 195,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
G-BioSciences 786-145D
Descripción general
Dialysis tank specifically designed for use with the Tube-O-DIALYZER. Two sizes are available that are suitable for Micro (Small) and Medi (Large) size Tube-O-DIALYZER Each tank will accommodate 7 Tube-O-DIALYZER and are supplied with floats.
Información legal
Tube-O-DIALYZER is a trademark of Geno Technology, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)