Documentos clave
Z741754
Manifold
2-Place
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 86,30
US$ 86,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 86,30
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
US$ 86,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polysulfone
Características
autoclavable
Includes necessary tubing – 1/8” i.d. silicone
fabricante / nombre comercial
IBI ACCFL0005
Descripción general
The manifold allows for the connection and simultaneous delivery of media to flow cells and for consolidation of effluent from cells to the waste bottle. Comes with 1/8” i.d. silicone tubing attached and is autoclavable and re-usable.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)