Documentos clave
Z740294
RotoFlex® Plus bench top tube rotator rotisserie
for 5 - 7 mL tubes/7 tube capacity per rotisserie
Seleccione un Tamaño
2 EA
US$ 34,20
US$ 34,20
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
US$ 34,20
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
US$ 34,20
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Cole Parmer 439737
Descripción general
The RotoFlex will accommodate a variety of tubes from 0.5 - 50 mL by simply changing the rotisserie.
Información legal
RotoFlex is a registered trademark of Argos Technologies, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)