Documentos clave
Z733423
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, plastic
dispersing element for T-10 basic disperser, 7 mm, 25/cs
Sinónimos:
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
Materiales
polycarbonate
Características
autoclavable
polycarbonate rotor-stator
envase
case of 25
pack of 25
fabricante / nombre comercial
IKA 3433325
Diámetro
7 mm
Otras notas
Shaft length for plastic dispersing element is 65 mm
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)