Documentos clave
Z719706
Sorenson low binding standard tips
pack of 8 ea (Empty racks), non-sterile
Seleccione un Tamaño
10 EA
US$ 68,70
US$ 68,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
US$ 68,70
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
US$ 68,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
colorless
polypropylene
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 8 ea (Empty racks)
fabricante / nombre comercial
Sorenson 28310
volumen máximo
200 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
Información legal
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)