Z719560
Sorenson™ low binding E tips
maximum volume 10 μL, case of 4800 ea (50 racks of 96 tips), sterile
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless
polypropylene
esterilidad
sterile
Características
barrier: no
envase
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
fabricante / nombre comercial
Sorenson 22210T
volumen máximo
10 μL
volumen
10 μL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)