Documentos clave
Z719552
Sorenson low binding E tips
maximum volume 10 μL, non-sterile
Seleccione un Tamaño
960 EA
US$ 96,60
4800 EA
US$ 359,00
US$ 96,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
960 EA
US$ 96,60
4800 EA
US$ 359,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
US$ 96,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
colorless
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
barrier: no
envase
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
pack of 96 ea (Racks)
fabricante / nombre comercial
Sorenson 22220T
volumen máximo
10 μL
volumen
10 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Extended length. Fits Eppendorf ultra-micro pipettors.
Información legal
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)