Documentos clave
Z719412
Sorenson low binding aerosol barrier tips
MultiGuard, maximum volume 20 μL
Sinónimos:
Aerosol Barrier Tips
Seleccione un Tamaño
960 EA
US$ 636,00
4800 EA
US$ 2.410,00
US$ 636,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
960 EA
US$ 636,00
4800 EA
US$ 2.410,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
US$ 636,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Materiales
colorless
polypropylene
esterilidad
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier
envase
pack of 96 ea (Racked)
fabricante / nombre comercial
Sorenson 14210T
volumen máximo
20 μL
volumen
20 μL
tipo de unión
low binding surface
Descripción general
Tips feature a new surface technology designed for quantitative assays in which sample binding can significantly alter results or for critical small volume protocols that require a high degree of accuracy. Ideal for molecular biology applications, such as PCR. Inert hydrophobic barrier prevents pipettor contamination.
Información legal
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)