Documentos clave
Z711012
Media bottles, wide mouth, Lab 45, accessory
polypropylene pour ring
Sinónimos:
240756
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiales
polypropylene pour ring
fabricante / nombre comercial
WHEATON®
Características y beneficios
  • For high temperature applications, use the PBT (polybutylene terephthalate) screw caps and the ETFE (ethylene tetrafluoroethylene) pour lips which can withstand temperatures up to 200ºC up to 2 hours
  • Autoclavable
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)