Documentos clave
Z709220
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART XLG, volume range 5-200 μL, sterile
Sinónimos:
pipet tips, pipette tips
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 349,00
US$ 349,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 349,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
US$ 349,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
colorless tip
esterilidad
sterile
Características
barrier
envase
pack of 3072 ea (4 packs of 768)
pkg of 768 tips (racked)
fabricante / nombre comercial
Molecular BioProducts 2160G
técnicas
PCR: suitable
volumen máximo
200 μL
intervalo de volumen
5-200 μL
volumen
5—200 μL
compatibilidad
for use with
  • Biohit Proline-Variable 50-200 μl
  • Capp/Aero 200 μl
  • Eppendorf Research/Reference 20-200 μl
  • Eppendorf 4810 10-100 μl
  • Eppendorf Research Pro 5-100 μl
  • Eppendorf Response 4850 5-100 μl
  • Finnpipette 4027/4500 5-40 μl
  • Mettler-Toledo VoluMate 20-200 μl
  • Nichiryo BenchMate 20-200 μl
  • Pipetman P-200 20-200 μl
  • Rainin EDP 2 20-250 μl
  • Rainin EDP Plus 20-250 μl
  • Rainin Pipet Plus 20-200 μl
  • Rainin Pipetman 20-200 μl
  • Socorex/Wheaton 822 Series 10-100 μl
Categorías relacionadas
Descripción general
Extended length and large orifice tip for handling fragile cells, viscous samples and genomic DNA
Aplicación
ART® self-sealing barrier pipette tips have been used in PCR reactions and LC–MS/MS (liquid chromatography–mass spectrometry).[1][2][3]
Envase
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Prolonged arthritis associated with sindbis-related (Pogosta) virus infection.
Laine M
Rheumatology (Oxford, England), 39, 1272-1274 (2000)
Nitrogenase genes in PCR and RT-PCR reagents: implications for studies of diversity of functional genes.
Zehr JP
Biotechniques, 35, 996-1002 (2003)
Quantitative profiling of endocannabinoids in lipoproteins by LC-MS/MS.
Bilgin M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407, 5125-5131 (2015)