Documentos clave
Z708941
ART® non-filtered tip
HLT 10 Micropoint, maximum volume 10 μL, racked, non-sterile
Sinónimos:
pipet tips, pipette tips
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 168,00
5 PKG
US$ 622,00
US$ 168,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 168,00
5 PKG
US$ 622,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
US$ 168,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
colorless
esterilidad
non-sterile
Características
racked
envase
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
fabricante / nombre comercial
Molecular BioProducts 3502
técnicas
PCR: suitable
volumen máximo
10 μL
volumen
10 μL
Descripción general
Micropoint design and 2 μl reference mark make this tip ideal for low volume pipetting.
Molecular BioProducts Pure lines of pipette tips are pre-sterilized and packaged in a controlled environment to eliminate contamination. These tips are tested by an independent lab to ensure that they meet industry standards. It is ideal for a wide variety of applications.
Información legal
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)