Documentos clave
Z708267
Slide mailer, 2 place
assorted colors, natural, red, yellow
Seleccione un Tamaño
25 EA
US$ 73,90
US$ 73,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 EA
US$ 73,90
About This Item
Código UNSPSC:
41123302
NACRES:
MA.01
US$ 73,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polypropylene
Características
Holds 2 x slides 76x26 mm
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS15983A
tamaño
93x68x50 mm
color
assorted colors, natural, red, yellow
Categorías relacionadas
Descripción general
These 2-place slide protectors hold standard slides (3 × 1 in. or 25 × 75 mm) securely. With large, easy to secure snaps our mailers provide safe storage for valuable slides. The bright neon colors bring some fun to the lab and come in handy for color-coding
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)