Documentos clave
Z674710
Kern PCB precision balances
Kern PCB-200-2, weighing capacity 200 g, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.02 g
Sinónimos:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
entrada CA/CC
100 - 240 V AC, universal plug set
Materiales
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kern PCB-200-2
intervalo de medición de la capacidad de pesada
200 g, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.02 g
An ×profundidad × Al
163 mm × 245 mm × 79 mm
plataforma tamaño
105 mm
alimentación a batería
9 V rechargeable
Descripción general
The KERN PCB series offer an economical solution to precision weighing. The balances offer excellent build quality and reliability with unbeatable reproducibility in the price range.
  • Easy read, back lit LCD display with digit height 15 mm
  • RS 232 data interface
  • Mains or battery operation, Auto-off after 3 min. to preserve the batteries
  • Protective working cover over display
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)