Documentos clave
Z664014
Brady® labels for laser printers
for 50 mL tubes & bottles, 7 mm diam., W × L 25.40 mm × 36.50 mm, Nylon
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 325,00
US$ 325,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 325,00
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
US$ 325,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
Nylon
white
envase
pkg of 1000 (42 labels per page)
fabricante / nombre comercial
Brady LAT-39-799-1
disponibilidad
available only in EU
An × L
25.40 mm × 36.50 mm
Descripción general
Laser sheet labels on 8.5 in x 11 in pages, suitable for laser printers.
Información legal
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)