Documentos clave
Z659304
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
Rosett cell RZ 3
Sinónimos:
Glass sample vessel
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 443,00
US$ 443,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 443,00
About This Item
Código UNSPSC:
41101520
NACRES:
NB.74
US$ 443,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Materiales
glass
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bandelin 522
disponibilidad
available only in EU
volumen × D.I. × Al
120 mL × 50 mm × 135 mm
Descripción general
A rosette cell (RZ) enables intensive and uniform sonication of liquid media. The round shape of the side arms leads to an intensified circulation of the sample.
Características y beneficios
  • Optimal fluid circulation .
  • Good heat dissipation .
  • Homogeneous sound reinforcement results
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)